Få mere at vide
4-hydroxy-4-phenylpiperidin, TRC
Artikelnummer. 30391975
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30391975 5 g
1 options
Artikelnummer. 30391975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9496205G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
CAS 40807-61-2
Molekylær formel C11H15NO
Mængde 5 g
Synonym 4-Phenyl-4-hydroxypiperidine, 4-Phenyl-4-piperidinol, NSC 71658, [1,4'-Bipiperidin]-4'-ol
InChI formel InChI=1S/C11H15NO/c13-11(6-8-12-9-7-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
SMIL Cl.CCc1cc(ncc1)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 177.24