Få mere at vide
4-Hydroxy-4-Phenylpiperidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-4-Phenylpiperidine Hydrochloride |
| CAS | 5004-94-4 |
| Molekylær formel | C11H16ClNO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-Phenyl-4-hydroxypiperidine, 4-Phenyl-4-piperidinol Hydrochloride, NSC 71658 Hydrochloride, 1,4'-Bipiperidin]-4'-ol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO.ClH/c13-11(6-8-12-9-7-11)10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,12-13H,6-9H2;1H |
| SMIL | OC1(C2=CC=CC=C2)CCNCC1.Cl |
| IUPAC navn | 4-phenylpiperidin-4-ol hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.7 |
| Formel vægt | 213.09 |