Få mere at vide
4-hydroxy-4-phenylpiperidin, 99%
Artikelnummer. 15461648
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461648 1 g 1g
15471648 5 g 5g
15481648 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55418.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
CAS: 40807-61-2 | C11H15NO | 177,247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40807-61-2
Molekylær formel C11H15NO
Molekylvægt (g/mol) 177.247
MDL nummer MFCD00006000
InChI nøgle KQKFQBTWXOGINC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96387
IUPAC navn 4-phenylpiperidin-4-ol
SMIL C1CNCCC1(C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Smeltepunkt 157°C to 161°C
Farve Brun
Mængde 1 g
Beilstein 141577
Synonym 4-hydroxy-4-phenylpiperidine, 4-phenyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 4-phenyl, 4-phenyl-piperidin-4-ol, 4phenyl-4-piperidinol, 4-phenyl-4-piperidol, acmc-1amcr, 4-piperidinol,4-phenyl, 4-phenyl-piperidine-4-ol, 4-hydroxy-4phenylpiperidine
Formel vægt 177.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Fast stof