Få mere at vide
4-Hydroxy-4-methylhepta-1,6-dien, TRC
Artikelnummer. 30408728
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408728 5 g
30400140 2.5 g
30391963 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9474255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25201-40-5
Molekylær formel C8 H14 O
Molekylvægt (g/mol) 126.2
IUPAC navn 4-methylhepta-1,6-dien-4-ol
SMIL CC(O)(CC=C)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-4-methylhepta-1,6-diene
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H14O/c1-4-6-8(3,9)7-5-2/h4-5,9H,1-2,6-7H2,3H3
Formel vægt 126.1045