Få mere at vide
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-d12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-d12 |
| CAS | 114253-85-9 |
| Molekylær formel | C6 D12 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Pentanone-1,1,1,3,3,5,5,5-d8, 4-(hydroxy-d)-4-(methyl-d3)- (6CI, 9CI), 4-(Hydroxy-d)-4-(methyl-d3)-2-pentanone-1,1,1,3,3,5,5,5-d8, 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-d12, 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-D12, Perdeutero-4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, Acetonyldimethylcarbinol-d12, Diacetone alcohol-d12 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,8D |
| SMIL | [2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,3,5,5,5-octadeuterio-4-deuteriooxy-4-(trideuteriomethyl)pentan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.232 |
| Formel vægt | 128.159 |