Få mere at vide
4-Hydroxy-3-quinolinemethanol, TRC
Artikelnummer. 30398643
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30398643 1 g
1 options
Artikelnummer. 30398643 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9531601G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-quinolinemethanol
CAS 82121-18-4
Molekylær formel C10H9NO2
Mængde 1 g
Synonym 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)quinoline
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c12-6-7-5-11-9-4-2-1-3-8(9)10(7)13/h1-5,12H,6H2,(H,11,13)
SMIL OCC1=C(O)C2=CC=CC=C2N=C1
IUPAC navn 3-(hydroxymethyl)quinolin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 175.18
Formel vægt 175.06