Få mere at vide
4-Hydroxy-3-quinolinemethanol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-quinolinemethanol |
| CAS | 82121-18-4 |
| Molekylær formel | C10H9NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c12-6-7-5-11-9-4-2-1-3-8(9)10(7)13/h1-5,12H,6H2,(H,11,13) |
| SMIL | OCC1=C(O)C2=CC=CC=C2N=C1 |
| IUPAC navn | 3-(hydroxymethyl)quinolin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.18 |
| Formel vægt | 175.06 |