Få mere at vide
4-Hydroxy-3-quinolinemethanol Benzyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-quinolinemethanol Benzyl Ether |
| CAS | 1796933-92-0 |
| Molekylær formel | C17H15NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)quinoline Benzyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15NO2/c19-11-14-10-18-16-9-5-4-8-15(16)17(14)20-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-10,19H,11-12H2 |
| SMIL | OCC1=C(OCC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3N=C1 |
| IUPAC navn | (4-(benzyloxy)quinolin-3-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.31 |
| Formel vægt | 265.11 |