Få mere at vide
4-Hydroxy-3-(p-diazophenylphosphorylcholine) Phenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-(p-diazophenylphosphorylcholine) Phenylacetic Ac |
| CAS | 359435-74-8 |
| Molekylær formel | C19 H24 N3 O7 P |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ethanaminium, 2-[[[4-[2-[5-(carboxymethyl)-2-hydroxyphenyl]diazenyl]phenoxy]hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Ethanaminium, 2-[[[4-[[5-(carboxymethyl)-2-hydroxyphenyl]azo]phenoxy]hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt (9CI), 4-Hydroxy-3-(p-diazophenylphosphorylcholine)phenylacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N3O7P/c1-22(2,3)10-11-28-30(26,27)29-16-7-5-15(6-8-16)20-21-17-12-14(13-19(24)25)4-9-18(17)23/h4-9,12H,10-11,13H2,1-3H3,(H2-,20,23,24,25,26,27) |
| SMIL | C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])Oc1ccc(cc1)N=Nc2cc(CC(=O)O)ccc2O |
| IUPAC navn | [4-[(E)-[5-(carboxymethyl)-2-hydroxyphenyl]diazenyl]phenyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.38 |
| Formel vægt | 437.1352 |