Få mere at vide
4-Hydroxy-3-nitropyridine, 95%
Artikelnummer. 11470027
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470027 5 g 5g
11480027 25 g 25g
11490027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20963.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5435-54-1 | C5H4N2O3 | 140.098 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5435-54-1
Molekylær formel C5H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 140.098
MDL nummer MFCD00128874
InChI nøgle YUWOLBZMQDGRFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-nitropyridine, 3-nitropyridin-4-ol, 3-nitro-4-pyridinol, 3-nitro-4-hydroxypyridine, 3-nitropyridin-4 1h-one, 3-nitro-4-pyridone, 4-pyridinol, 3-nitro, 4 1h-pyridinone, 3-nitro, 3-nitro-1,4-dihydropyridin-4-one, 4-hydroxy-3-nitropytidine
PubChem CID 228506
IUPAC navn 3-nitro-lH-pyridin-4-on
SMIL C1=CNC=C(C1=O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-nitropyridine
Smeltepunkt ∼280°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 1072928
Formel vægt 140.1
Procent renhed 95%