Få mere at vide
4-Hydroxy-3-nitrophenylarsonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Roxarsone |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6AsNO6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,9H,(H2,10,11,12) |
| Formel vægt | 262.9411 |