Få mere at vide
4-hydroxy-3-nitrophenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30394319
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30394319 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30394319 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH948685100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic Acid
CAS 10463-20-4
Molekylær formel C8H7NO5
Mængde 100 mg
Synonym 4-Hydroxy-3-nitrobenzeneacetic Acid, 4-Hydroxy-5-nitrophenylacetic Acid, Antibiotic T 0007B1, Antibiotic T 000B1, m-Nitro-p-hydroxyphenylacetic Acid, NHPA
InChI formel InChI=1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
SMIL OC(=O)Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 197.14
Formel vægt 197.0324