Få mere at vide
4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic Acid-d5 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic Acid-d5 |
| CAS | 929709-59-1 |
| Molekylær formel | C8H2D5NO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-nitrobenzeneacetic Acid-d5, 4-Hydroxy-5-nitrophenylacetic Acid-d5, Antibiotic T 0007B1-d5, Antibiotic T 000B1-d5, m-Nitro-p-hydroxyphenylacetic Acid-d5, NHPA-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D2 |
| SMIL | OC(C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C(O)C([N+]([O-])=O)=C1[2H])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.18 |
| Formel vægt | 202.0638 |