Få mere at vide
4-hydroxy-3-nitrophenyleddikesyre, 99%
Artikelnummer. 11481518
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481518 5 g 5g
11471518 1 g 1g
11491518 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13858.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 10463-20-4 | C8H7NO5 | 197,146 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10463-20-4
Molekylær formel C8H7NO5
Molekylvægt (g/mol) 197.146
MDL nummer MFCD00007122
InChI nøgle QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-nitrophenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-nitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetic acid, 3-nitro-4-hydroxyphenylacetic acid, 3-nitro-4-hydroxy phenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-nitro, no2hpa, hydroxynitrophenylaceticacid, acmc-2098cj, epitope id:158629
PubChem CID 447364
ChEBI CHEBI:546274
SMIL C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)[N+](=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid
Smeltepunkt 146°C to 148°C
Mængde 5 g
Beilstein 2696044
Formel vægt 197.15
Procent renhed 99%