Få mere at vide
4-Hydroxy-3-nitrocoumarin, 98%
Artikelnummer. 11434903
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11434903
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12221.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20261-31-8 | C9H5NO5 | 207.141 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20261-31-8
Molekylær formel C9H5NO5
Molekylvægt (g/mol) 207.141
MDL nummer MFCD00051671
InChI nøgle NZQAQAUWFHMVEM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54682640
IUPAC navn 4-hydroxy-3-nitrochromen-2-one
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=C(C(=O)O2)[N+](=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-nitrocoumarin
Smeltepunkt ∼171°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 1247343
Synonym 4-hydroxy-3-nitrocoumarin, 4-hydroxy-3-nitro-2h-chromen-2-one, 3-nitro-4-hydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-nitro, 2-hydroxy-3-nitrochromen-4-one, 4-hydroxy-3-nitro-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-3-nitro, 4-hydroxy-3-hydroxy oxido amino-2h-chromen-2-one, acmc-20amh1, maybridge1_005221
Formel vægt 207.14
Procent renhed 98%