Få mere at vide
4-hydroxy-3-nitrobenzonitril, 98%
Artikelnummer. 15491908
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491908 1 g 1g
15401918 5 g 5g
15411918 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55597.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3272-08-0 | C7H3N2O3 | 163,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3272-08-0
Molekylær formel C7H3N2O3
Molekylvægt (g/mol) 163.11
MDL nummer MFCD00070775
InChI nøgle INBLGVOPOSGVTA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-hydroxy-3-nitrobenzonitrile, 2-nitro-4-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem19690, acmc-1cq5c, ksc494q7b
PubChem CID 76758
IUPAC navn 4-cyano-2-nitrobenzen-1-olat
SMIL [O-]C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 146 °C til 148 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2048724
Formel vægt 164.12
Procent renhed 98%