Få mere at vide
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10404702 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10404702 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10404702 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 344040100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Navn note 97%
CAS 3272-08-0
Molekylær formel C7H3N2O3
Lineær formel NO2C6H3(OH)CN
MDL nummer MFCD00070775
Mængde 10 g
Synonym 4-hydroxy-3-nitrobenzonitrile, 2-nitro-4-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem19690, acmc-1cq5c, ksc494q7b
InChI nøgle INBLGVOPOSGVTA-UHFFFAOYSA-M
SMIL [O-]C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
IUPAC navn 4-cyano-2-nitrobenzen-1-olate
Molekylvægt (g/mol) 163.11
PubChem CID 76758
Formel vægt 164.12