Få mere at vide
4-Hydroxy-3-nitrobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30401935
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30401935 25 g
1 options
Artikelnummer. 30401935 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95084325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
CAS 616-82-0
Molekylær formel C7H5NO5
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
SMIL O=C(O)C1=CC([N+]([O-])=O)=C(O)C=C1
IUPAC navn 4-hydroxy-3-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 183.12
Formel vægt 183.0168