Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methyoxybenzylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30393315
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30393315 10 g
1 options
Artikelnummer. 30393315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH81751010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanillyl alcohol
CAS 498-00-0
Molekylær formel C8 H10 O3
Mængde 10 g
Synonym 4-Hydroxy-3-methoxy-benzenemethanol, 3-Methoxyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzenemethanol, Vanillic alcohol, p-(Hydroxymethyl)guaiacol
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,9-10H,5H2,1H3
SMIL COc1cc(CO)ccc1O
IUPAC navn 4-(hydroxymethyl)-2-methoxy-phenol
Molekylvægt (g/mol) 154.16
Formel vægt 154.063