Få mere at vide
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone |
| CAS | 876-02-8 |
| Molekylær formel | C9H10O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(3-Methyl-4-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 2- Methyl-4-acetylphenol, 3'-Methyl-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2-methylphenol, 4-Hydroxyl-3-methyl acetophenone, 4'-Hydroxy-3'- methylacetophenone, NSC 63365 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-6-5-8(7(2)10)3-4-9(6)11/h3-5,11H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(O)c(C)c1 |
| IUPAC navn | 1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vægt | 150.0681 |