Få mere at vide
(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-2,5,6-d3)acetic-2,2-d2 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homovanillic Acid-d5 |
| CAS | 53587-32-9 |
| Molekylær formel | C9 D5 H5 O4 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-5-methoxy-benzene-2,3,6-d3-acetic-α,α-d2 Acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-2,5,6-d3)acetic-2,2-d2 Acid, Benzene-2,3,6-d3-acetic-α,α-d2 acid, 4-hydroxy-5-methoxy- (9 CI), 2-[4-Hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)phenyl]dideuterioacetic acid, 4-Hydroxy-3-(methoxy-d3)benzeneacetic-d2 acid, 3'-(Methoxy-d3)-4'-hydroxyphenylacetic-2,2-d2 acid, 3'-(Methoxy-d3)-4'-hydroxyphenylacetic-2,2-d2 acid, 3'-(Methoxy-d3)-4'-hydroxyphenylacetic-2,2-d2 acid, 3'-(Methoxy-d3)-4'-hydroxyphenylacetic-2,2-d2 acid, 3'-(Methoxy-d3)-4'-hydroxyphenylacetic-2,2-d2 acid, 3'-(Methoxy-d3)-4'-hydroxyphenylacetic-2,2-d2 acid, 3'-(Methoxy-d3)-4'-hydroxyphenylacetic-2,2-d2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10 H,5H2,1H3,(H,11,12)/i2D,3 D,4 D,5D2 |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(OC)c1O)C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-2-(2,3,6-trideuterio-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.2041 |
| Formel vægt | 187.0893 g/mol |
| Vis mere |