Få mere at vide
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic-alpha-d1 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-methoxymandelic-alpha-D1 Acid |
| CAS | 53587-34-1 |
| Molekylær formel | C9 D H9 O5 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Benzeneacetic-d acid, α,4-dihydroxy-3-methoxy- (9 CI), Vanillylmandelic-2H2 acid, (±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic-α-d1 Acid, α,4-Dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic-d acid, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic-d acid, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid-d1, Vanillylmandelic acid-d1, VMA-D1, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic-α-D1 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11 H,1H3,(H,12,13)/i8D |
| SMIL | [2 H]C(O)(C(=O)O)c1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 2-deuterio-2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.1789 |
| Formel vægt | 199.0591 g/mol |
| Vis mere |