Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid |
| CAS | 55-10-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H10 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Vanillylmandelic acid, VMA |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | COc1cc(ccc1O)C(O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid |
| Vis mere |