Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Vanilmandelic Acid-D3 (VMA) (4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid) |
| CAS | 74495-70-8 |
| Molekylær formel | C9 2H3 H7 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α,4-dihydroxy-3-(methoxy-d3)- (9CI), 4-Hydroxy-3-methoxy-d3-mandelic acid, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid-d3, Vanillylmandelic acid-d3, VMA-D3, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid D3 (methoxy-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(ccc1O)C(O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)phenyl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.191 |
| Formel vægt | 201.072 |