Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid-13C6 |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1 |
| Formel vægt | 204.073 |