Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 537-98-4 |
| Smeltepunkt | 169°C to 172°C |
| Molekylær formel | 4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCOOH |
| MDL nummer | MFCD00004400 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.18 |
| Grad | Research |