Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxycinnaminamine, 99%
Artikelnummer. 10637512 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10637512 25 g Glasflaske 25g
10367950 5 g Glasflaske 5g
10593511 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10637512 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156360250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 1135-24-6 | C10H10O4 | 194,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1135-24-6
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00004400
InChI nøgle KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Synonym ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
IUPAC navn (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 169,0 °C til 173,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
Mængde 25 g
Beilstein 10, 436
Merck Index 15, 4089
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ethylacetat, moderat opløselig i diethylether, sparsomt opløselig i petroleumsæter og benzen
Formel vægt 194.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.