Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5,9H2,1H3 |
| Formel vægt | 153.079 |