Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-d3 |
| CAS | 74495-74-2 |
| Molekylær formel | C8 2H3 H5 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-(methoxy-d3)-, 4-Hydroxy-3-(methoxy-d3)benzaldehyde, 4-Hydroxy-3-(trideuteromethoxy)benzaldehyde, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-d3, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-D3 (methoxy-D3), Vanillin-d3, Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-(methoxy-d3)-, 4-Hydroxy-3-(methoxy-d3)benzaldehyde, 4-Hydroxy-3-(trideuteromethoxy)benzaldehyde, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-d3, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-D3 (methoxy-D3), Vanillin-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C=O)ccc1O |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.17 |
| Formel vægt | 155.0662 |