Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxy Methamphetamine Hydrochloride (1.0 mg/ml in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30404038
Skift visning
Mængde:
1x1 mL
Artikelnummer. Mængde
30404038 1x1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30404038 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT49681X1ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-methoxy Methamphetamine Hydrochloride
CAS 438625-58-2
Molekylær formel C11 H17 N O2 . Cl H
Mængde 1x1 mL
Synonym HMMA hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-8(12-2)6-9-4-5-10(13)11(7-9)14-3;/h4-5,7-8,12-13H,6H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CNC(C)Cc1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC navn 2-methoxy-4-[2-(methylamino)propyl]phenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 231.72
Formel vægt 231.1026
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1 mg/mL