Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxy-d3-benzaldehyde O-Methyloxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-methoxy-d3-benzaldehyde O-Methyloxime |
| CAS | 1185238-76-9 |
| Molekylær formel | C9H8D3NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c1-12-9-5-7(6-10-13-2)3-4-8(9)11/h3-6,11H,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C=NOC)ccc1O |
| IUPAC navn | 4-(methoxyiminomethyl)-2-(trideuteriomethoxy)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.21 |
| Formel vægt | 184.0927 |