Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxy-a-[(methyl-d3-amino)methyl]benzenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-methoxy-alpha-[(methyl-d3-amino)methyl]benzenemethanol |
| CAS | 1215898-30-8 |
| Molekylær formel | C10H12D3NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methyl-d3-amino)methyl]-, (±)-Metanephrine-D3, rac-Metanephrine-D3, rac-Metanephrine-(N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])NCC(O)c1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 4-[1-hydroxy-2-(trideuteriomethylamino)ethyl]-2-methoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.25 |
| Formel vægt | 200.124 |