Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzoic acid |
| CAS | 15785-54-3 |
| Molekylær formel | C8H7NO6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Vanillic acid, 5-nitro- (6CI,8CI), 3-Nitro-4-hydroxy-5-methoxybenzoic acid, 5-Nitrovanillic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO6/c1-15-6-3-4(8(11)12)2-5(7(6)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC([N+]([O-])=O)=C(O)C(OC)=C1 |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.14 |
| Formel vægt | 213.03 |