Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone, Mikromol™
Beskrivelse
4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone |
| CAS | 134612-80-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H13 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methanone, (4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrophenyl)(4-methylphenyl)-, 4-Hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone, Ro 40-7591, Tolcapone Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO5/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(17)11-7-12(16(19)20)15(18)13(8-11)21-2/h3-8,18H,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])C(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Vis mere |