Få mere at vide
4-hydroxy-3-iod-5-methoxybenzaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10673255
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10673255 25 g 25g
10535143 10 g 10g
11336326 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673255 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01117EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5438-36-8
Molekylær formel C8H7IO3
Molekylvægt (g/mol) 278.045
InChI nøgle FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
PubChem CID 79499
IUPAC navn 4-hydroxy-3-iod-5-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodovanillin
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel IC6H2(OCH3)(OH)CHO
Mængde 25 g
Formel vægt 278.04
Procent renhed 97%