Få mere at vide
4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde, Mikromol™
Beskrivelse
4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde |
| CAS | 54030-32-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C8 H8 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-, 3-(Hydroxymethyl)-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde, 4-Hydroxy-3-hydroxymethylbenzaldehyde, 5-Formylsaligenin, GR 41732X, Salbutamol related, 5-formyl saligenin, Salbutamol Sulfate Impurity O, Salbutamol Impurity O |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c9-4-6-1-2-8(11)7(3-6)5-10/h1-4,10-11H,5H2 |
| SMIL | OCc1cc(C=O)ccc1O |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde |
| Vis mere |