Få mere at vide
4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde, Mikromol™
Artikelnummer. 17981626
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17981626 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17981626 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0381.260025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde
CAS 54030-32-9
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C8 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-, 3-(Hydroxymethyl)-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde, 4-Hydroxy-3-hydroxymethylbenzaldehyde, 5-Formylsaligenin, GR 41732X, Salbutamol related, 5-formyl saligenin, Salbutamol Sulfate Impurity O, Salbutamol Impurity O
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-4-6-1-2-8(11)7(3-6)5-10/h1-4,10-11H,5H2
SMIL OCc1cc(C=O)ccc1O
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 152.0473 g/mol