Få mere at vide
4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoesyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30407380
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30407380 1 g
1 options
Artikelnummer. 30407380 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8299001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoic Acid Methyl Ester
CAS 1037072-57-3
Molekylær formel C15H14O4
Mængde 1 g
Synonym 4-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H14O4/c1-18-15(17)12-7-8-13(16)14(9-12)19-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,16H,10H2,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc(O)c(OCc2ccccc2)c1
IUPAC navn Methyl 4-hydroxy-3-phenylmethoxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 258.27
Formel vægt 258.0892