Få mere at vide
4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoesyre methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-(benzyloxy)-benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1037072-57-3 |
| Molekylær formel | C15H14O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O4/c1-18-15(17)12-7-8-13(16)14(9-12)19-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,16H,10H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(O)c(OCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | Methyl 4-hydroxy-3-phenylmethoxybenzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.27 |
| Formel vægt | 258.0892 |