Få mere at vide
4-hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyron, 97%
Artikelnummer. 11362019
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362019 5 g 5g
11352019 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26074.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 5192-62-1 | C7H8O3 | 140,138 g/mol
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyron er reaktanten i dannelsen af unaturlige nye polyketider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyron er reaktanten i dannelsen af unaturlige nye polyketider.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5192-62-1
Molekylær formel C7H8O3
Molekylvægt (g/mol) 140.138
MDL nummer MFCD00090424
InChI nøgle VVBIGJOVPZMWGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3,6-dimethyl-2h-pyran-2-one, 3,6-dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone, chembl51918, 2h-pyran-2-one, 4-hydroxy-3,6-dimethyl, 2-hydroxy-3,6-dimethylpyran-4-one, hdmpo, 2-hydroxy-3,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, acmc-20amh7, methyl triacetic lactone, 4-hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyrone
PubChem CID 54690337
IUPAC navn 4-hydroxy-3,6-dimethylpyran-2-on
SMIL CC1=CC(=C(C(=O)O1)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyrone
Smeltepunkt 209 °C til 211 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 140.14
Procent renhed 97%