Få mere at vide
4-Hydroxy-3,6,10-trimethyl-5,9-undecadien-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3,6,10-trimethyl-5,9-undecadien-2-one |
| CAS | 412017-24-4 |
| Molekylær formel | C14H24O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24O2/c1-10(2)7-6-8-11(3)9-14(16)12(4)13(5)15/h7,9,12,14,16H,6,8H2,1-5H3/b11-9+ |
| SMIL | OC(/C=C(CC/C=C(C)\C)\C)C(C)C(C)=O |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-3,6,10-trimethylundeca-5,9-dien-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.34 |
| Formel vægt | 224.18 |