Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-isoxazoledicarboxylic Acid 3,5-Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3,5-isoxazoledicarboxylic Acid 3,5-Diethyl Ester |
| CAS | 23468-99-7 |
| Molekylær formel | C9H11NO6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3,5-isoxazoledicarboxylic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO6/c1-3-14-8(12)5-6(11)7(16-10-5)9(13)15-4-2/h11H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1onc(C(=O)OCC)c1O |
| IUPAC navn | diethyl 4-hydroxy-1,2-oxazole-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.19 |
| Formel vægt | 229.0586 |