Få mere at vide
4-hydroxy-3,5-dimethylbenzonitril, 98%
Artikelnummer. 11317059
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317059 25 g 25g
11397049 1 g 1g
11307059 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26872.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 4198-90-7 | C9H9NO | 147,177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4198-90-7
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00221716
InChI nøgle WFYGXOWFEIOHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2,6-dimethylphenol, 2,6-dimethyl-4-cyanophenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy benzonitrile, benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy, 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem11065, acmc-209jmm
PubChem CID 20176
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzonitril
SMIL CC1=CC(=CC(=C1O)C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
Smeltepunkt 123 °C til 127 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 147.18
Procent renhed 98%