Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633075
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10633075 1 g 1g
10311665 5 g 5g
10199859 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10633075 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RDP00227DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4198-90-7
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
InChI nøgle WFYGXOWFEIOHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2,6-dimethylphenol, 2,6-dimethyl-4-cyanophenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy benzonitrile, benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy, 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem11065, acmc-209jmm
PubChem CID 20176
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzonitril
SMIL CC1=CC(=CC(=C1O)C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3, 5-dimethylbenzonitrile
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 147.18
Procent renhed 95%