Få mere at vide
4-hydroxy-3,5-dimethylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30406177
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30406177 25 g
1 options
Artikelnummer. 30406177 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94147525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid
CAS 4919-37-3
Molekylær formel C9H10O3
Mængde 25 g
Synonym 2,6-Dimethyl-4-carboxyphenol, 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzoic Acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid, NSC 68319
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
SMIL Cc1cc(cc(C)c1O)C(=O)O
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.063