Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11449993
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449993 1 g 1g
11459993 5 g 5g
11469993 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449993 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13051.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4919-37-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
4-hydroxy-3,5-dimethylbenzoesyre anvendes i vid udstrækning som reagens til potente TTR-amyloidogenese-hæmmere. Det spiller en vigtig rolle som mellemprodukt i agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også til fremstilling af mexiletinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-hydroxy-3,5-dimethylbenzoesyre anvendes i vid udstrækning som reagens til potente TTR-amyloidogenese-hæmmere. Det spiller en vigtig rolle som mellemprodukt i agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også til fremstilling af mexiletinderivater.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger Holdes
væk fra varme og undgå for meget lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4919-37-3
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00016536
InChI nøgle OMNHTTWQSSUZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem16247, acmc-209kf7, ksc496e2b, omnhttwqssuzho-uhfffaoysa, 3.5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, 3,5-dimethyl-4-hydroxy-benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzoic acid
PubChem CID 138387
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzoesyre
SMIL CC1=CC(=CC(=C1O)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Smeltepunkt 221°C to 226°C
Mængde 1 g
Beilstein 2576289
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid