Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, 98%
Artikelnummer. 11457617
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11457617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15676.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 530-59-6 | C11H12O5 | 224.212 g/mol
4-Hydroxy-3,5-dimethoxykanelsyre er en almindeligt anvendt matrix i MALDI-massespektrometri. Det er en nyttig matrix til en lang række peptider og proteiner. Det fungerer godt som en matrix for MALDI på grund af dets evne til at absorbere laserstråling og til også at donere protoner (H+) til analytten af interesse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxy-3,5-dimethoxykanelsyre er en almindeligt anvendt matrix i MALDI-massespektrometri. Det er en nyttig matrix til en lang række peptider og proteiner. Det fungerer godt som en matrix for MALDI på grund af dets evne til at absorbere laserstråling og til også at donere protoner (H+) til analytten af interesse.
Opløselighed
Opløselig i methanol, ethanol og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-59-6
Molekylær formel C11H12O5
Molekylvægt (g/mol) 224.212
MDL nummer MFCD00004401
InChI nøgle PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Synonym sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
PubChem CID 637775
ChEBI CHEBI:15714
IUPAC navn (E)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
Smeltepunkt ∼195°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 2130006
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,ethanol and dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 224.21
Procent renhed 98%