Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnaminsyre, 98%
Artikelnummer. 11379519
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379519 1 g 1g
11457617 5 g 5g
11467617 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379519 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15676.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 530-59-6 | C11H12O5 | 224,212 g/mol
4-Hydroxy-3,5-dimethoxykanelsyre er en almindeligt anvendt matrix i MALDI-massespektrometri. Det er en nyttig matrix til en lang række peptider og proteiner. Det fungerer godt som en matrix for MALDI på grund af dets evne til at absorbere laserstråling og til også at donere protoner (H+) til analytten af interesse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Hydroxy-3,5-dimethoxykanelsyre er en almindeligt anvendt matrix i MALDI-massespektrometri. Det er en nyttig matrix til en lang række peptider og proteiner. Det fungerer godt som en matrix for MALDI på grund af dets evne til at absorbere laserstråling og til også at donere protoner (H+) til analytten af interesse.
Opløselighed
Opløselig i methanol, ethanol og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-59-6
Molekylær formel C11H12O5
Molekylvægt (g/mol) 224.212
MDL nummer MFCD00004401
InChI nøgle PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Synonym sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
PubChem CID 637775
ChEBI CHEBI:15714
IUPAC navn (E)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
Smeltepunkt ∼195°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 2130006
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,ethanol and dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 224.21
Procent renhed 98%