Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl Alcohol |
| CAS | 530-56-3 |
| Molekylær formel | C9 H12 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzenemethanol, 2,6-Dimethoxy-4-(hydroxymethyl)phenol, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzyl Alcohol, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl Alcohol, Syringic Alcohol, Syringyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-4,10-11H,5H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(CO)cc(OC)c1O |
| IUPAC navn | 4-(hydroxymethyl)-2,6-dimethoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.189 |
| Formel vægt | 184.074 |