Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 530-57-4 |
| Smeltepunkt | 204°C to 207°C |
| Molekylær formel | 3,5-(CH3O)2-4-(OH)C6H2COOH |
| MDL nummer | MFCD00002552 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, Syringic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.17 |
| Grad | Research |