Få mere at vide
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzhydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11313156
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313156 5 g 5g
11303156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11032.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1443-76-1
Molekylær formel C9H12N2O4
Molekylvægt (g/mol) 212.205
MDL nummer MFCD00017077
InChI nøgle AKZAAANGIPRVDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzhydrazide, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, hydrazide, acmc-1bzfx, 4-???-2,6-dimethoxyphenol, #, 3,5-dimethoxy-4-hydroxy benzhydrazide, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid hydrazide, benzoic acid,4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, hydrazide
PubChem CID 74043
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzohydrazide
SMIL COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzhydrazide
Smeltepunkt 154°C to 157°C
Mængde 5 g
Beilstein 2657142
Formel vægt 212.21
Procent renhed 97%